製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
crystals
不純物
≤0.5% chlorin
溶解性
dichloromethane: soluble
蛍光検出
λex 420 nm; λem 651 nm in toluene
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
InChI Key
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88071-250MG:
88071-1G:
88071-BULK:
88071-VAR:
試験成績書(COA)