Merck
252182
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラフェニル-21H,23H-ポルフィン銅(II)
別名:
銅TPP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H28CuN4
CAS番号:
分子量:
676.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
λmax
411 nm
536 nm (2nd)
SMILES記法
[Cu]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Cu/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI Key
RKTYLMNFRDHKIL-DAJBKUBHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252182-VAR:
252182-BULK:
252182-5G:
252182-500MG:4548173934181
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric spin density distribution in the copper(II) complex of N-confused tetraphenylporphyrin: a multifrequency continuous-wave and pulse EPR study.
George Mitrikas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(21), 3301-3303 (2005-04-30)
S P Greiner et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 9(5), 837-851 (1992-04-01)
Proton ENDOR has been observed from frozen solutions (ca. 38K degrees) of copper meso-(4-N-tetra-methylpyridyl)porphyrin (CuTMpyP(4)) complexed with Salmon sperm DNA in water and D2O. Lines from exchangeable protons of the DNA bases have been observed in these ENDOR spectra. Analyses
Ki Young Yeon et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(30), 5572-5574 (2010-06-26)
Soret band lifetimes of the free-base tetraphenylporphine (H(2)TPP) and Cu(ii) tetraphenylporphine (Cu(II)TPP) at 408 nm have been directly measured with femtosecond (fs) resolution using the fluorescence-upconversion technique for the first time, giving tau = 68 +/- 15 and 63 +/-