Merck
673587
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II)
別名:
Pd(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H8F20N4Pd
CAS番号:
分子量:
1078.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
mp
>300 °C (dec.)
λmax
400 nm in acetone
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Pd]n56
InChI
1S/C44H8F20N4.Pd/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;
InChI Key
GRRRJZUTYPIXFO-HQJDZOCDSA-N
詳細
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine palladium(II) is a phosphorescent dye that is a derivative of palladium(II). It can be used as a singlet oxygen sensitizer due to the presence of fluorine atoms. It provides photostability and is resistant to oxidation.
アプリケーション
It can be used as a porphyrin dye with a high quantum yield for use in the fabrication of oxygen sensors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673587-100MG:
673587-BULK:
673587-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Composite luminescent material for dual sensing of oxygen and temperature
Borisov SM, et al.
Advances in Functional Materials, 16(12), 1536-1542 (2006)
A Robust Palladium (II)-Porphyrin Complex as Catalyst for Visible Light Induced Oxidative C? H Functionalization
To W, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(18), 5654-5664 (2013)
Temperature-sensitive europium (III) probes and their use for simultaneous luminescent sensing of temperature and oxygen
Borisov SM and Wolfbeis OS
Analytical Chemistry, 78(14), 5094-5101 (2006)
Singlet oxygen-induced photodegradation of the polymers and dyes in optical sensing materials and the effect of stabilizers on these processes
Enko B, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 117(36), 8873-8882 (2013)
Red light-excitable oxygen sensing materials based on platinum (II) and palladium (II) benzoporphyrins
Borisov SM, et al.
Analytical Chemistry, 80(24), 9435-9442 (2008)
資料
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.