Merck
D7008
Sigma-Aldrich
ジヒドロエチジウム
≥95% purity, powder
別名:
2,7-ジアミノ-10-エチル-9-フェニル-9,10-ジヒドロフェナントリジン, 3,8-ジアミノ-5,6-ジヒドロ-5-エチル-6-フェニルフェナントリジン, ヒドロエチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21N3
CAS番号:
分子量:
315.41
Beilstein:
5107482
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ジヒドロエチジウム, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
pink to very dark red
溶解性
chloroform: 20 mg/mL
蛍光検出
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells)
λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI Key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化還元指示薬。エチジウムに酸化されるまで青色蛍光。
ジヒドロエチジウムはウシ肺動脈内皮細胞(BPAEC)中超酸化物プローブとして用いられています。ROS(反応性酸素種)のin situでの生成のチェックに用いられています。
包装
アルゴン封入包装
関連事項
B-リングはエチジウム類似物質を減少させます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7008-10MG:
D7008-VAR:
D7008-10MG-PW:
D7008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cira Rubies et al.
Scientific reports, 9(1), 11443-11443 (2019-08-09)
Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) promotes aortic dilatation, increased stiffness and accelerated atherosclerosis, but the mechanisms of vascular remodelling are not known. We aimed to assess vascular remodelling, its mechanisms, and the effect of mesenchymal stem cells (MSC) infusions in
20-HETE increases superoxide production and activates NAPDH oxidase in pulmonary artery endothelial cells.
Medhora M, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 294, L902-L911 (2008)
Quercetin reduces oxidative stress and inhibits activation of c-Jun N-terminal kinase/activator protein-1 signaling in an experimental mouse model of abdominal aortic aneurysm.
Wang L, et al.
Molecular Medicine Reports, 9, 435-442 (2014)
Rossarin Suwanarusk et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(1), 124-129 (2014-08-26)
Methylene blue, once discarded due to its unsettling yet mild side effects, has now found a renewed place in the pharmacopoeia of modern medicine. The continued spread of drug-resistant Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum has also led to a recent
Karina A Roth et al.
Journal of endodontics, 38(9), 1253-1256 (2012-08-16)
Root canal fillings are intended to prevent microbial proliferation over time in the canal after treatment. The objective of this study was to assess biofilm proliferation within the sealer-dentin interfaces of 2 methacrylate resin-based systems, self-etch (SE) and total-etch (TE)
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.