製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
フォーム
solid
mp
152-154 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
λex 398 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI Key
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Rapid reactivity.
- Ease of separation of derivatives by reverse HPLC.
- Ability to penetrate cells.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69898-25MG:
69898-100MG:
69898-BULK:
69898-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック