Merck
B4380
Sigma-Aldrich
ブロモビマン
≥97% purity, powder
別名:
モノブロモビマン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11BrN2O2
CAS番号:
分子量:
271.11
Beilstein:
4430959
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ブロモビマン, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
mp
161 °C
溶解性
acetonitrile: 20 mg/mL
&ε; (減衰係数)
4.6-5.1 at 396-398 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CBr)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11BrN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI Key
AHEWZZJEDQVLOP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモビマンは、モノブロモビマンとしても知られています。また、チオールのプローブとしても知られており、光分解反応で活性化される蛍光試薬です。
アプリケーション
ブロモビマンは、HPLC法によるチオールの定量に使用されます。2,3-ジメルカプトプロパン-1-スルホン酸とその他のジチオール類の蛍光光度測定のためのプレカラム誘導体化剤として適しています。ブロモビマンは、ウシ心臓ミトコンドリア由来のオリゴマイシン感受性ATPaseの研究における蛍光標識として使用されています。.
ブロモビマンは、in vivoin vitroの遊離硫化水素の定量測定に使用されています。チオール基を持つタンパク質の標識化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
溶液中のブロモビマンは、小さなチオール基(GSHなど)や反応性タンパク質のチオール基(ヘモグロビンなど)と反応します。ブロモビマンとチオールとの反応は二次反応であり、pHに依存しており、チオラートと反応すると検出用の水溶性蛍光産物を活性化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4380-25MG:
B4380-VAR:
B4380-100MG:
B4380-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N S Kosower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(7), 3382-3386 (1979-07-01)
The bimane fluorescent labels, monobromobimane, dibromobimane, and monobromotrimethylammoniobimane, are derivatives of syn-9,10-dioxabimane:1,5-diazabicyclo[3.3.0]octa-3,6-diene-2,8-dione. They efficiently label hemoglobin (reactive thiol groups), membrane proteins, and glutathione of normal human red cells under physiological conditions. Monobromobimane and dibromobimane are effective on intact cells while
Differing effects of mechanical dough development and sheeting development methods on aggregated glutenin proteins.
Sutton KH, et al.
Cereal Chem., 80.6, 707-711 (2003)
Michael Hall et al.
Proteomics, 10(5), 987-1001 (2010-01-06)
The light-dependent regulation of stromal enzymes by thioredoxin (Trx)-catalysed disulphide/dithiol exchange is known as a classical mechanism for control of chloroplast metabolism. Recent proteome studies show that Trx targets are present not only in the stroma but in all chloroplast
Joachim Volk et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(12), 1556-1563 (2009-09-01)
Camphorquinone (CQ) is cytotoxic in cell cultures. The mechanism of this toxic action, however, is not yet clearly understood. Aim of this investigation was to analyze the effects of non-irradiated CQ on intracellular formation of reactive oxygen species (ROS), intracellular
Florencia Sardi et al.
Analytical biochemistry, 435(1), 74-82 (2013-01-09)
A method based on the differential reactivity of thiol and thiolate with monobromobimane (mBBr) has been developed to measure nucleophilicity and acidity of protein and low-molecular-weight thiols. Nucleophilicity of the thiolate is measured as the pH-independent second-order rate constant of