製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
形状
solid
溶解性
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 358 nm; λem 461 nm
λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI Key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
関連事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
37291-25MG:
37291-VAR:
37291-BULK:
37291-100MG:
試験成績書(COA)