product name
2′,7′-ジクロロフルオレセイン, suitable for use as an indicator in chloride titration, ~90% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
~90% (TLC)
形状
powder
テクニック
titration: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 25 mg/mL
密度
0.79 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI Key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D6665-5G:
D6665-50G:
D6665-25G:
D6665-VAR:
D6665-BULK:
試験成績書(COA)