Merck
D1054
Sigma-Aldrich
ジヒドロローダミン123
≥95% purity, powder
別名:
DHR 123; Methyl 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)benzoate; Benzoic acid, 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)-, methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18N2O3
CAS番号:
分子量:
346.38
Beilstein:
5989965
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ジヒドロローダミン123, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
pink
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI Key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジヒドロローダミン123(DHR123)は、非荷電性非蛍光性色素であり、ローダミン123(R123)の誘導体です。ジヒドロローダミン123(DHR123)は、活性酸素種の存在する細胞内で酸化されると蛍光R123になり、ミトコンドリア内に局在します。これは2,7-ジクロロジヒドロフルオレセイン(DCDHF)の類似体で、脂溶性であり、細胞膜を通して拡散します。
アプリケーション
ジヒドロローダミン123(DHR)は、前腎由来のマクロファージにおける細胞内フリーラジカルもしくはROS(活性酸素種)の検出に使用されています。また、赤血球のDHRアッセイおよび好中球の酸化的破壊アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Dihydrorhodamine 123は、ROS (活性酸素種) の検出に使用されています。ROSが存在すると、Dihydrorhodamine 123が、蛍光性の誘導体であるローダミン123に酸化されます。この反応は、ペルオキシダーゼまたは類似した触媒が存在すると発生します。
ジヒドロローダミン123は、超酸化物イオンを単一細胞レベルで検出するために、呼吸バースト事象における好中球の超酸化物生成のプロービングに使用されます。また、マクロファージおよびヒト精子の酸化的ストレスの測定にも使用されます。
基質
ペルオキシダーゼ基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1054-BULK:
D1054-10MG:
D1054-VAR:
D1054-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phosphatase Wip1 negatively regulates neutrophil development through p38 MAPK-STAT1
Liu G, et al.
Blood, 121(3), 519-529 (2013)
Dihydrorhodamine 123: a fluorescent probe for superoxide generation?
HENDERSON LM and CHAPPELL JB
European Journal of Biochemistry, 217(3), 973-980 (1993)
Characterization of the calcium-mediated response to alkaline stress in Saccharomyces cerevisiae.
Viladevall L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 43614-43624 (2004)
Dichlorodihydrofluorescein and dihydrorhodamine 123 are sensitive indicators of peroxynitrite in vitro: implications for intracellular measurement of reactive nitrogen and oxygen species
Crow JP
Nitric Oxide, 1(2), 145-157 (1997)
DHR123: an alternative probe for assessment of ROS in human spermatozoa
Kiani-Esfahani A, et al.
Systems Biology in Reproductive Medicine, 58(3), 168-174 (2012)
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.