主要文書
1.09676
Supelco
2′,7′-Dichlorofluorescein
fluorenscence indicator, ACS, Reag. Ph Eur
別名:
2′,7′-Dichlorofluorescein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10Cl2O5
CAS番号:
分子量:
401.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
EC Index Number:
200-968-6
NACRES:
NA.21
製品名
2′,7′-Dichlorofluorescein, indicator ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
フォーム
solid
損失
≤3% loss on drying, 110°C
かさ密度
390 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1cc2c(cc1O)Oc3c(cc(c(c3)O)Cl)C42OC(=O)c5c4cccc5
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI Key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Clarity of solution (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 3
Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3