グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
orange to red-brown, powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: passes test
密度
0.790 g/cm3
λmax
509 nm
適合性
passes test for adsorption indicator
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChI Key
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
410217-VAR:
410217-BULK:
410217-10G:
410217-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック