由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D6128-VAR:
D6128-25G:
D6128-BULK:
D6128-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)