主要文書
8.41513
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3ß-ol
for synthesis
別名:
5α-Cholestan-3ß-ol, Dihydrocholesterol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H48O
CAS番号:
分子量:
388.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-315-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
フォーム
solid
mp
130-143 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1CC2C(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
InChI Key
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1