Merck
T25402
Sigma-Aldrich
テトラフェニルホウ酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
テトラフェニルホウ素・ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)4BNa
CAS番号:
分子量:
342.22
Beilstein:
3599783
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
powder, crystals or granules
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
溶液の透明度
passes test
損失
≤0.5% loss on drying
pH
8 (20 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI Key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NaBPh4は触媒プロセスにおいてフェニル基の便利な供給源として機能し、フェニル化生成物の合成を可能にします。
アプリケーション
イオン交換により安定した結晶構造のN-アシルアンモニウム塩を生成します。ビニルトリフラート及びアリルトリフラートのカップリングでアリルアルケン及びビアリールを生成します
テトラフェニルホウ酸ナトリウムは、アミン、アンモニウムイオン、並びにセシウム又はルビジウムイオンなどの大きなアルカリ金属イオンと共に疎水性塩を形成することができます。そのため、一般に重量分析において沈殿剤として用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
T25402-BULK:
T25402-25G:
T25402-VAR:
T25402-5G:
T25402-1KG:
T25402-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recovery of ammonium and cesium ions from aqueous waste streams by sodium tetraphenylborate.
Ponder SM & Mallouk TE.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 38(10), 4007-4010 (1999)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5136-5136 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 4815-4815 (1992)
Rhodium-catalyzed phenylation of N-arylsulfonyl aldimines with sodium tetraphenylborate or trimethyl (phenyl) stannane
Ueda M and Miyaura N
Journal of Organometallic Chemistry, 595(1), 31-35 (2000)
Leonor Pérez-Fuentes et al.
Soft matter, 14(38), 7818-7828 (2018-09-27)
We have studied the effect of different ions belonging to the extended Hofmeister series on the thermosensitive polymer poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM), by combining Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Dynamic Light Scattering (DLS). The variations in the lower critical solution temperature (TLCS)