Merck
60591
Supelco
テトラキス(4-クロロフェニル)ホウ酸カリウム
Selectophore, ≥98.0%
別名:
テトラキス(4-クロロフェニル)ホウ素・カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClC6H4)4BK
CAS番号:
分子量:
496.11
Beilstein:
4117827
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥98.0% (AT)
≥98.0%
形状
solid
SMILES記法
[K+].Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C24H16BCl4.K/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;/h1-16H;/q-1;+1
InChI Key
SAGICZRAKJSWLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
テトラキス (4-クロロフェニル) ホウ酸カリウムは、ナトリウム用蛍光オプトードの構築において、親油性のアニオン性部位として使用されました。水晶振動子マイクロバランスを用いてのカルシウムの定量において圧電性結晶のためのコーティング剤としても使用されました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
60591-VAR:
60591-1G:
60591-100MG:
60591-5G:
60591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qianyu Zhang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(6), 6936-6945 (2013-05-28)
A flow biosensor for the detection of toxicity in water using the ammonia-oxidizing bacterium (AOB) Nitrosomonas europaea as a bioreceptor and a polymeric membrane ammonium-selective electrode as a transducer is described. The system is based on the inhibition effects of
Larisa Lvova et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(5), 5841-5856 (2013-05-09)
5,10,15,20-Tetraferrocenyl porphyrin, H2TFcP, a simple example of a donor-acceptor system, was tested as ligand for the development of a novel multi-transduction chemical sensors aimed at the determination of transition metal ions. The fluorescence energy transfer between ferrocene donor and porphyrin
Hacer Esra Kabak et al.
Journal of fluorescence, 29(3), 549-567 (2019-03-29)
Correct measurement of the pH in highly acidic environments is still a challenge. In such conditions most of the pH indicators suffer from instability in air or leaching from host matrices due to the solubility considerations. In this work, two
Larisa Lvova et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(4) (2021-03-07)
The metalloporphyrin ligand bearing incorporated anion-exchanger fragment, 5-[4-(3-trimethylammonium)propyloxyphenyl]-10,15,20-triphenylporphyrinate of Co(II) chloride, CoTPP-N, has been tested as anion-selective ionophore in PVC-based solvent polymeric membrane sensors. A plausible sensor working mechanism includes the axial coordination of the target anion on ionophore metal
Konrad Rudnicki et al.
Analytica chimica acta, 1085, 75-84 (2019-09-17)
In this paper, the electrochemical behavior of four fluoroquinolone antibiotics (FAs) [Ciprofloxacin (Cip), Enrofloxacin (Enr), Marbofloxacin (Mar) and Ofloxacin (Ofl)] at a polarized interface between two immiscible electrolyte solutions (ITIES) has been studied using ion-transfer voltammetry (ITV). The measurements were