Merck
72017
Supelco
テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸ナトリウム
Selectophore
別名:
NaBARF, テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ素・ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H12BF24Na
CAS番号:
分子量:
886.20
Beilstein:
5474788
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥95.0% (based on Na and calc. on dry substance, AAS)
フォーム
powder
SMILES記法
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI Key
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
より詳細については、当社のSensor Applications portalにアクセスをお願いします。
テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ほう酸ナトリウムは非水溶性の親油性イオンです。酸、酸化剤にも強い性質をもっています。三フッ化ホウ素とよう化3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルマグネシウムを主成分として使用して調製できます。
アプリケーション
テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ボロン酸ナトリウムを、ポリ(アクリル酸n-ブチル)ベースのイオン選択性膜の調製に使用しました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
1~5%の水を含むことができます。
その他情報
溶媒ポリマー膜電極とオプトードのための親油性添加剤; カチオンの溶媒抽出に使用されるテトラフェニルほう酸の高親油性類似体; アニオン性相間移動触媒
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72017-BULK:
72017-500MG:
72017-VAR:
72017-50MG:
72017-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate. Highly lipophilic stable anionic agent for solvent-extraction of cations.
Nishida, Hiroshi, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57.9, 2600-2604 (1984)
Method of achieving desired potentiometric responses of polyacrylate-based ion-selective membranes.
Michalska, Agata, Krystyna Pyrzyn'ska, and Krzysztof Maksymiuk.
Analytical Chemistry, 80.10, 3921-3924 (2008)
K. Seiler
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 337, 109-109 (1990)
Alina M Schimpf et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(1), 518-524 (2014-12-10)
Plasmonic doped semiconductor nanocrystals promise exciting opportunities for new technologies, but basic features of the relationships between their structures, compositions, electronic structures, and optical properties remain poorly understood. Here, we report a quantitative assessment of the impact of composition on
W.E. Morf
Analytical Chemistry, 62, 738-738 (1990)