Merck
365130
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェニルオクチルエーテル
99%
別名:
1-ニトロ-2-オクチルオキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
251.32
Beilstein:
2529905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI Key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ニトロフェニルオクチルエーテル(NPOE)は、主として可塑剤として使用され、また電気化学的デバイスに使用できる電荷移動液として用いられる有機溶媒です。水への溶解度は低く、モル体積は高く、相対誘電率は24.2です。
アプリケーション
NPOEは、ポリマー包含膜(PIM)に可塑剤として使用でき、アンモニア溶液中の銅(II)の輸送を強化します。三酢酸セルロース/カーボンナノチューブ(CTA/CNT)ベースの膜に組み込むことができ、この膜は乳サンプルからのメラミンの輸送および検出に使用されます。
特徴および利点
金属陽イオンを透過させないが陰イオン交換能のあるセルロ-ストリアセテ-ト膜作製のための可塑剤として用いられることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365130-VAR:
365130-BULK:
365130-25G:
365130-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evidence on the 2-nitrophenyl octyl ether (NPOE) facilitating Copper (II) transport through polymer inclusion membranes.
Wang D, et al.
Journal of Membrane Science , 501(1-2), 228-235 (2016)
Standard Gibbs energies of ion transfer across the water? 2-nitrophenyl octyl ether interface.
Wilke S and Zerihun T
Journal of Electroanalytical Chemistry, 515(1-2), 52-60 (2001)
Waleed Alahmad et al.
Analytica chimica acta, 1085, 98-106 (2019-09-17)
In this study, we developed and compared three different methods for chromium speciation in water samples using microfluidic paper-based analytical devices (μPADs). In all methods, detection was based on the complexation reaction of Cr(VI) with diphenylcarbazide on the μPADs. Cr(III)
Transport of melamine by a new generation of nano-material membranes containing carbon nanotubes and determination with surface plasmon resonance.
Onac C, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 45(1-2), 467-470 (2018)
Ionic liquid-based dye: A ?Dyed plasticizer? for rapid and highly sensitive anion optodes based on a plasticized PVC membrane.
Mizuta T, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 258(1-2), 1125-1130 (2018)