Merck
84818
Supelco
セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)
Selectophore, ≥97.0%
別名:
セバシン酸ジ(2-エチルヘキシル), セバシン酸ジ(2-エチルヘキシル)エステル, セバシン酸ジオクチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
426.67
Beilstein:
1806504
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI Key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)(BEHS)は、イオン選択性電極の調製で広く使用されている可塑剤です。
弊社のセンサーアプリケーションポータルサイトで詳細をご覧ください。
アプリケーション
BEHSは、PVC膜・陰イオン界面活性剤選択性電極の調製で使用されました。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
84818-5ML:
84818-1ML:
84818-25ML:
84818-VAR:
84818-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mercury (II) ion-selective electrodes based on p-tert-butyl calix [4] crowns with imine units.
Mahajan, Rakesh Kumar, et al.
Analytical Sciences, 20.5, 811-814 (2004)
A new ion-selective electrode for anionic surfactants.
Segui, Ma Jesus, et al.
Talanta, 71.1, 333-338 (2007)
H Schulz et al.
The European respiratory journal, 8(4), 566-573 (1995-04-01)
The contribution of aerosol techniques, the estimation of aerosol bolus dispersion and effective airway dimensions, to the clinical diagnosis of paediatric asthma was studied. In 47 children, aged 11 +/- 2 yrs, with mild asthma (forced expiratory volume in one
C S Kim et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 81(5), 2203-2213 (1996-11-01)
Detailed regional deposition of inhaled particles was investigated in young adults (n = 11) by use of a serial bolus aerosol delivery technique. A small bolus (45 ml half-width) of monodisperse aerosols [1-, 3-, and 5-microns particle diameter (Dp)] was
F J Wilson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 58(1), 223-229 (1985-01-01)
Theoretical models of particle deposition in the respiratory tract predict high fractional deposition for particles of less than 0.1 micron, but there are few confirming experimental data for those predictions. We have measured the deposition fraction of a nonhygroscopic aerosol