Merck
81392
Supelco
ポリ塩化ビニル
Selectophore, high molecular weight
別名:
PVC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CHCl)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
powder
粘度
2.0-5.0 mPa.s, 3 % in THF(25 °C)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI Key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さらに多く知るには、弊社のセンサー応用のポータルにアクセスしてください。
ポリ塩化ビニルは、PVCとして広く知られ、重合によって塩化ビニルモノマーから調製されるポリマーです。ポリ塩化ビニルはそれ自体で使用されることはなく、大抵は熱安定剤、潤滑剤、可塑剤、充填材およびその他の添加物と混合されます。ポリ塩化ビニルは、その高い耐薬品性のため、化学プラントの構造物およびライニングに広く適用されます。
アプリケーション
それはモリンイオノフォアを有するPVC基質膜からアルミニウム(III)選択性電位差測定センサーを製造するために使用されています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81392-BULK:
81392-VAR:
81392-1G:
81392-10G:
81392-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Poly (vinyl chloride).
Allsopp, Michael W., and Giovanni Vianello.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1992)
Aluminum (III) selective potentiometric sensor based on morin in poly (vinyl chloride) matrix.
Gupta, Vinod K., Ajay K. Jain, and Gaurav Maheshwari.
Talanta, 72.4, 1469-1473 (2007)
Tariq Hussain et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 781-789 (2012-10-16)
Electrostatic charge is generated during powder handling due to particle-particle and particle-wall collisions, rubbing, sliding, and rolling. In case of bipolar charge generation, the electrostatic forces may significantly change the inner forces and increase powder adhesion and cause a serious
Christopher B Stipe et al.
Applied spectroscopy, 66(11), 1286-1293 (2012-11-14)
Airborne silica dust (quartz) is common in coal mines and represents a respiratory hazard that can lead to silicosis, a potentially fatal lung disease. With an eye toward developing a portable monitoring device for rapid analysis of silica dust, laser-induced
Michal Ciborowski et al.
Journal of proteome research, 11(12), 6231-6241 (2012-11-15)
Ozonated autohemotherapy (O3-AHT) is a medical approach during which blood obtained from the patient is ozonated and injected back into the body. Despite an increasing number of evidence that O3-AHT is safe, this type of therapy remains controversial. To extend