グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI Key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-ニトロフェニルオクチルエーテル(NPOE)は、液体/液体界面でのイオン移動に一般的に使用される溶媒です。他の有機溶媒より低い水溶解度、蒸気圧、および毒性を示します。モル体積が大きく、誘電率が中程度であるため、イオン性溶質に対する優れた溶媒です。
より詳細については、弊社のSensor Applications portalにアクセスをお願いします。
アプリケーション
NPOEは、PVC膜陰イオン界面活性剤選択的電極を調製するための可塑剤として使用されました。
特徴および利点
金属陽イオンを透過させないが陰イオン交換能のあるセルロ-ストリアセテ-ト膜作製のための可塑剤として用いられることがあります。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
73732-INTR:
73732-5ML:
73732-25ML:
73732-100ML:
73732-VAR:
73732-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular dynamics study of 2-nitrophenyl octyl ether and nitrobenzene.
The Journal of Physical Chemistry B, 110.25, 12530-12538 (2006)
A new ion-selective electrode for anionic surfactants.
Talanta, 71(1), 333-338 (2007)
Journal of experimental botany, 69(21), 5279-5291 (2018-08-14)
To develop elite crops with low cadmium (Cd), a fundamental understanding of the mechanism of Cd uptake by crop roots is necessary. Here, a new mechanism for Cd2+ entry into rice root cells was investigated. The results showed that Cd2+
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(15), 3629-3637 (2020-04-03)
Histamine intolerance results from a disequilibrium of accumulated histamine and the capacity for histamine degradation. An impaired histamine degradation based on reduced DAO activity and the resulting histamine excess may cause numerous symptoms mimicking an allergic reaction. For that, the
Analytica chimica acta, 858, 60-65 (2015-01-20)
A flow injection system incorporated with a polycation-sensitive polymeric membrane electrode in the flow cell is proposed for potentiometric determination of heparin. An external current in nano-ampere scale is continuously applied across the polymeric membrane for controlled release of protamine