グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
形状
powder
mp
79-80 °C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(Cl)cc2)(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.C24H16BCl4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h5-48H2,1-4H3;1-16H/q+1;-1
InChI Key
OKKRVCFTMNLHTL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- molecularly imprinted polymers, which can be used during potentiometric sensing method for determining neutral phenols.
- copolymer Ca2+ selective membrane cocktail during electrochemical impedance spectroscopic analysis to study the water intake and layer formation in ion-selective electrode.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
87255-VAR:
87255-BULK:
87255-1G:
87255-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック