グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
フォーム
powder
SMILES記法
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
72015-250MG:
72015-50MG:
72015-BULK:
72015-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック