Merck
27086
Supelco
クロモイオノフォアI
Selectophore
別名:
3-オクタデカノイルイミノ-7-(ジエチルアミノ)-1,2-ベンゾフェノキサジン, 9-(ジエチルアミノ)-5-(オクタデカノイルイミノ)-5H-ベンゾ[a]フェノキサジン, N-オクタデカノイル-ナイルブルー, ETH 5294
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H53N3O2
CAS番号:
分子量:
583.85
Beilstein:
3576427
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
形状
solid
mp
91-93 °C (lit.)
蛍光検出
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChI Key
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロモイオノフォアI(ETH 5294、3-オクタデカノイルイミノ-7-ジエチルアミノ-l,2-ベンゾフェノキサジン)は、脂溶性であり、高塩基性色素分子であるH+-選択的中性クロモイオノフォアです。
弊社のセンサーアプリケーションポータルサイトで詳細をご覧ください。
アプリケーション
クロモイオノフォアIは、写真デジタルカメラを用いる環境モニタリングにおける多重分析物センサーの試験区間の準備に使用される可能性があります。
ETH 5294およびカリウムイオノフォア I(バリノマイシン)に基づく溶媒ポリマーオプトード膜を用いたK+活性およびCa2+活性のアッセイ
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27086-VAR-F:
27086-100MG-F:
27086-10MG-F:
27086-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Baranowska-Korczyc et al.
The Analyst, 145(16), 5594-5602 (2020-08-11)
Core-shell modified nanofiber mats were used as ion-selective membranes for the first time. Keeping the overall macroscopic size of the sensing element the same as for classical plasticized poly(vinyl chloride) membranes, herein the proposed nanofiber based systems resulted in ultrathin
Design and characterization of a novel ammonium ion selective optical sensor based on neutral ionophores.
Seiler K
Analytical Sciences, 5 (5), 557-561 (1989)
Fatehy M Abdel-Haleem et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 201, 98-104 (2018-05-08)
Preparation of novel salicylate-selective optical sensors (bulk optodes) was performed and applied successfully for salicylate determination in pharmaceutical formulations, Aspirin® and Aspocid®. t-butyl calix[4]arene ionophore was incorporated in a plasticized poly (vinyl-chloride) membrane containing the chromoionophore ETH5294 (O1) or ETH7075
Environmental monitoring using a conventional photographic digital camera for multianalyte disposable optical sensors.
Lapresta FA and Vallvey C.
Analytica Chimica Acta, 706 (2), 328-337 (2011)
L Lvova et al.
Analytica chimica acta, 988, 96-103 (2017-09-17)
A systematic study of a series of diaza-18-crown-6 8-hydroxyquinoline (DCHQ) chemosensors, devoted to Mg(II) ion detection, was performed. Functionalization of DCHQ by peripheral substituents allowed the development of novel all-solid-state optodes via inclusion inside PVC-based polymeric films. The influence on
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.