Merck
27087
Supelco
Chromoionophore II
Selectophore
別名:
9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 2439
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H59N3O5
CAS番号:
分子量:
733.98
Beilstein:
6626911
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
形状
solid
SMILES記法
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)\N=C2\C=C3Oc4cc(ccc4N=C3c5ccccc25)N(C)C
InChI
1S/C46H59N3O5/c1-5-7-19-37(20-8-6-2)53-44(50)23-15-13-11-9-10-12-14-18-30-52-45(51)31-34-24-26-35(27-25-34)47-41-33-43-46(39-22-17-16-21-38(39)41)48-40-29-28-36(49(3)4)32-42(40)54-43/h16-17,21-22,24-29,32-33,37H,5-15,18-20,23,30-31H2,1-4H3/b47-41-
InChI Key
SWOXJPWUWJDGGP-LOKWYOQLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chromoionophore II (ETH 2439, 9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine) is a phenoxazine derivative.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
Assay of Na+ activity with solvent polymeric optode membrane prepared with ETH 2439 and sodium ionophore V; Assay of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membranes prepared from ETH 2439 and calcium ionophore I
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27087-10MG-F:
27087-VAR-F:
27087-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The potentiometric pH response of chromoionophores used in optical sensors.
LInder E, et.la.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 352 (1), 309-312 (1993)
Hannah R Schwartz et al.
Cell reports, 31(12), 107800-107800 (2020-06-25)
When evaluating anti-cancer drugs, two different measurements are used: relative viability, which scores an amalgam of proliferative arrest and cell death, and fractional viability, which specifically scores the degree of cell killing. We quantify relationships between drug-induced growth inhibition and