Merck
V0627
Sigma-Aldrich
バリノマイシン
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
別名:
シクロ(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = α-ヒドロキシイソ吉草酸, Lac = 乳酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H90N6O18
CAS番号:
分子量:
1111.32
Beilstein:
78657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥98% (TLC)
形状
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
white
溶解性
DMSO: ≥50 mg/mL
H2O: insoluble
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バリノマイシンは環状ペプチドで、d-バリン、d-α-ヒドロキシ吉草酸、l-バリン、およびl-乳酸をシクロ-[(l-Val-d-Hyv-d-Val-l-Lac)3]の順序で含んでいます。
バリノマイシンは非リボソームペプチド(NRP)であり、24 員環の環状ペプチドである、シクロ-(d-α-hydroxyisovaleryl-d-valyl-l-lactyl-l-valyl)2 の構造を持つことが提案されています。抗腫瘍作用を示し、マイトファジー活性化剤として重要な役割を果たします。当初、抗生物質として単離されたバリノマイシンは、Mycobacterium tuberculosis(結核菌)に対して抗菌活性を示すことが実証されています。さらに、ヒトコロナウイルス、ブニヤウイルス、エンテロウイルス、フラビウイルスなど、さまざまなウイルスに対する強力な抗ウイルス剤としても確認されています。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
バリノマイシンは、次の用途で使用されています:
  • 大腸菌株B23における5(および6-)-カルボキシフルオレセインスクシンイミジルエステル(cFSE)の細胞内pHと細胞外pHの平衡化
  • 乳酸菌(LAB)株の細胞内pHと細胞内pHを平衡化するためのイオノフォアとして
  • 酸-塩基転移およびK+-バリノマイシン拡散電位の生成のために望ましいpHの確立
生物化学的/生理学的作用
K+選択的イオノフォア型環状デプシペプチドです。酸化的リン酸化を脱供役するカリウムイオノフォアです。ネズミ胸腺細胞においてアポト-シスを誘導します。NGF誘導性神経細胞分化を阻害し、ET誘導性血管収縮と拮抗します。
バリノマイシンは、生体膜や合成膜を介してアルカリ金属イオンを選択的に移送します。金属イオン-ペプチド複合体の形成は、このイオン輸送に寄与しています。バリノマイシンは、カリウム、ルビジウム、セシウム(K+、Rb+、Cs+)と安定な複合体を形成できます。
包装
10 MG、25 MG、100 MG、500 MG
その他情報
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
V0627-10MG-PW:
V0627-10MG:
V0627-25MG:
V0627-500MG:
V0627-25MG-PW:
V0627-5MG:
V0627-100MG-PW:
V0627-BULK:
V0627-VAR:
V0627-500MG-PW:
V0627-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The nonribosomal peptide valinomycin: From discovery to bioactivity and biosynthesis
Huang S, et al.
Microorganisms, 9, 780-780 (2021)
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Chitosan disrupts membrane permeability of lactic acid bacteria
Pan C, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 15, 7-14 (2011)
Jun-Ichi Kishikawa et al.
eLife, 9 (2020-07-09)
V-ATPase is an energy converting enzyme, coupling ATP hydrolysis/synthesis in the hydrophilic V1 domain, with proton flow through the Vo membrane domain, via rotation of the central rotor complex relative to the surrounding stator apparatus. Upon dissociation from the V1
Viktor K Jirsa et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2210-2230 (2014-06-13)
Seizures can occur spontaneously and in a recurrent manner, which defines epilepsy; or they can be induced in a normal brain under a variety of conditions in most neuronal networks and species from flies to humans. Such universality raises the