製品名
Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
品質水準
化学種の反応性
rat, mouse
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 89-93%
sensitivity: 0.002 ng/mL
(20 μl sample size)
standard curve range: 0.01-2 ng/mL
inter-assay cv: 6-12%
intra-assay cv: 1-3%
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
Refer to kit protocol for details
アプリケーション
代謝
肥満
代謝障害
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3