安全性情報
N5017
Sigma-Aldrich
ニューロペプチドY ヒト
≥95% (HPLC), powder, synthetic
別名:
NPY, hNPY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C189H285N55O57S
CAS番号:
分子量:
4271.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]6N(CCC6)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H]7N(CCC7)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]8N(CCC8)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]9N(CCC9)C(=O)[C@@H](N)Cc%10ccc(cc%10)O)CO)C
InChI
1S/C189H285N55O57S/c1-15-93(7)148(179(295)234-128(81-140(193)254)168(284)226-123(74-92(5)6)171(287)239-149(94(8)16-2)180(296)240-150(99(13)247)181(297)222-115(31-22-67-208-189(202)203)156(272)220-117(56-59-139(192)253)161(277)218-113(29-20-65-206-187(198)199)157(273)224-121(151(195)267)76-101-38-48-107(249)49-39-101)238-172(288)126(79-104-44-54-110(252)55-45-104)229-167(283)127(80-105-86-204-90-210-105)230-159(275)114(30-21-66-207-188(200)201)219-164(280)122(73-91(3)4)225-154(270)96(10)212-173(289)133(88-245)236-166(282)125(78-103-42-52-109(251)53-43-103)228-165(281)124(77-102-40-50-108(250)51-41-102)227-158(274)112(28-19-64-205-186(196)197)216-152(268)95(9)211-155(271)119(62-72-302-14)221-169(285)130(84-146(263)264)232-162(278)118(58-61-144(259)260)217-153(269)97(11)213-176(292)136-33-24-68-241(136)182(298)98(12)214-163(279)129(83-145(261)262)231-160(276)116(57-60-143(257)258)215-142(256)87-209-175(291)135-32-23-70-243(135)185(301)132(82-141(194)255)235-170(286)131(85-147(265)266)233-177(293)138-35-26-71-244(138)184(300)120(27-17-18-63-190)223-174(290)134(89-246)237-178(294)137-34-25-69-242(137)183(299)111(191)75-100-36-46-106(248)47-37-100/h36-55,86,90-99,111-138,148-150,245-252H,15-35,56-85,87-89,190-191H2,1-14H3,(H2,192,253)(H2,193,254)(H2,194,255)(H2,195,267)(H,204,210)(H,209,291)(H,211,271)(H,212,289)(H,213,292)(H,214,279)(H,215,256)(H,216,268)(H,217,269)(H,218,277)(H,219,280)(H,220,272)(H,221,285)(H,222,297)(H,223,290)(H,224,273)(H,225,270)(H,226,284)(H,227,274)(H,228,281)(H,229,283)(H,230,275)(H,231,276)(H,232,278)(H,233,293)(H,234,295)(H,235,286)(H,236,282)(H,237,294)(H,238,288)(H,239,287)(H,240,296)(H,257,258)(H,259,260)(H,261,262)(H,263,264)(H,265,266)(H4,196,197,205)(H4,198,199,206)(H4,200,201,207)(H4,202,203,208)/t93-,94-,95-,96-,97-,98-,99+,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-,136-,137-,138-,148-,149-,150-/m0/s1
InChI Key
XKWCTHKJQNUFOQ-HRPSIEBRSA-N
遺伝子情報
human ... NPY(4852)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Tyr-Pro-Ser-Lys-Pro-Asp-Asn-Pro-Gly-Glu-Asp-Ala-Pro-Ala-Glu-Asp-Met-Ala-Arg-Tyr-Tyr-Ser-Ala-Leu-Arg-His-Tyr-Ile-Asn-Leu-Ile-Thr-Arg-Gln-Arg-Tyr-NH2
詳細
神経ペプチドYは、ヒト染色体7p15に位置する遺伝子にコードされる制御分子です。神経ペプチドYは36個のアミノ酸からなるタンパク質で、C末端にαアミド構造を持っています。心臓と脳に普遍的に分布していますが、視床下部室傍核、視床下部弓状核、視交叉上核、正中隆起、背内側核、視床室傍核に高濃度で分布しています。NPYは、ダーマセプチンやセグロピン、マガイニンなどの抗菌ペプチドファミリーの一員です。
アプリケーション
神経ペプチドY(NPY)は以下の用途に用いられています。
  • ペンチレンテトラゾール(PTZ)ラットに対する抗てんかん作用の研究
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における標準物質、抗体の特異性を確認するための対照物質として
  • カイニン酸誘発運動発作および脳波(EEG)上発作に対するNPYの作用の研究
生物化学的/生理学的作用
神経ペプチドY(NPY)は、摂食行動、不安、てんかん、概日リズム、記憶処理、睡眠、疼痛、薬物依存などの様々な過程において非常に重要な役割を果たしています。また、食欲、体重、肥満の調節にも関与しています。NPYは中枢でのホルモン分泌を調節し、心血管系に対して強力な血管作動性を示します。アテローム性動脈硬化や冠動脈疾患の発病に関与しています。NPYはCryptococcus neoformansCandida albicansArthroderma simiiに対して抗菌作用を示します。
血管収縮薬であり、血管平滑筋のCa2+-活性化K+チャネルを阻害する脳ペプチドです。血圧、性行動、食物摂取の調節に関与しています。コレシストキニンおよびセクレチン刺激性の膵分泌を抑制します。
その他情報
0.1%TFA水溶液からの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5017-.1MG:
N5017-VAR:
N5017-.1MG-PW:
N5017-.5MG-PW:
N5017-1MG:
N5017-.5MG:
N5017-1MG-PW:
N5017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Powerful inhibition of kainic acid seizures by neuropeptide Y via Y5-like receptors.
Woldbye DP
Nature Medicine, 3(7), 761-764 (1997)
Enhancement of antimicrobial activity of neuropeptide Y by N-terminal truncation.
Shimizu M
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 42(10), 2745-2746 (1998)
Antiepileptic effects of NPY on pentylenetetrazole seizures.
Woldbye DP
Regulatory Peptides, 75-76, 279-282 (1998)
Raksha Bhat et al.
Scientific reports, 12(1), 1972-1972 (2022-02-06)
G Protein-Coupled Receptors (GPCRs) represent the largest superfamily of cell-surface proteins. However, the expression and function of majority of GPCRs remain unexplored in breast cancer (BC). We interrogated the expression and phosphorylation status of 398 non-sensory GPCRs using the landmark
Wufei Dai et al.
Scientific reports, 9(1), 9500-9500 (2019-07-03)
Neuropeptide Y (NPY) is an abundant neuropeptide in the mammalian central and peripheral nervous systems. Transgenic mice overexpressing NPY in noradrenergic neurons have increased level of hepatic triglycerides, fatty acids and cholesterol, which contributed to the development of hepatosteatosis. However