分子量
5,000-15,000
色
white to off-white
アプリケーション
cell analysis
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI Key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ポリ(塩化ビニルアミン)、ポリ(塩化ジアリルジメチルアンモニウム)、ポリ-L-リジン、およびポリ-L-アルギニンと脂質二重層との界面静電相互作用:この研究では、ポリ-L-アルギニン塩酸塩と脂質二重層との相互作用を調査し、薬物送達システムにおけるその潜在的な応用に関する洞察を提供しています(McGeachy et al., 2018)。(McGeachy et al., 2018)。
品質
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4663-10MG:
P4663-50MG:
P4663-100MG:
P4663-VAR:
P4663-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.