Merck
P2533
Sigma-Aldrich
ポリ-L-オルニチン 塩酸塩
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
別名:
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
ポリ-L-オルニチン 塩酸塩, mol wt 15,000-30,000
フォーム
powder or solid
品質水準
分子量
15,000-30,000
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI Key
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ-L-オルニチン塩酸塩は基質結合研究のためのアセチル-ポリ-L-リジンの基質アナログとして、また NAD 依存性タンパク質デアセチラーゼ Hst2 の触媒として、利用されています。アルギン酸-ポリカチオン-アルギン酸(APA)マイクロカプセルの結合に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ポリ‐Lオルニチンはポリカチオン性合成アミノ酸ポリマーです。これは、親水性高分子薬の経鼻吸収を促進します。ポリ-L‐オルニチンは電荷修飾剤として作用する特殊なコーティングです。
アナリシスノート
分子量は粘度に基づいています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2533-50MG:
P2533-BULK:
P2533-10MG:
P2533-1G:
P2533-500MG:
P2533-100MG:
P2533-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kun Luo et al.
Journal of integrative neuroscience, 20(3), 529-539 (2021-10-15)
Rab3a, a subtype protein in the Rab3 family amongst the small G proteins, is closely associated with the learning and memory formation process. Various neuronal stimuli can induce the expression of Rab3a; however, how DNA modification is involved in regulating
Hierarchical Structure Formation of Cylindrical Brush Polymer?Surfactant Complexes
Cong, Y. et al.
Langmuir, 25, 6392-6397 (2005)
Use of Substrate Analogs and Mutagenesis to Study Substrate Binding and Catalysis in the Sir2 Family of NAD-dependent Protein Deacetylases*
Ahlia N
The Journal of Biological Chemistry (2006)
Preparation and Evaluation of PEGylated Poly-L-ornithine Complex as a Novel Absorption Enhancer
Yusuke K
Biologicals : Journal of the International Association of Biological Standardization (2017)
Emmanuel C. Opara
Methods in Molecular Biology (2017)
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.