Merck
P5640
Sigma-Aldrich
プロスタグランジンE2
≥93% (HPLC), synthetic
別名:
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-5,13-ジエン酸, PGE2, ジノプロストン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O5
CAS番号:
分子量:
352.47
Beilstein:
4709356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352401
eCl@ss:
42020658
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
powder
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 肺炎球菌性肺炎のマウスモデルにおいて、寛解後マクロファージが長期的な組織免疫と完全性を形成:炎症の寛解段階におけるプロスタグランジン E2 の影響を調査したこの研究では、細菌性肺感染症後のマクロファージ媒介による組織修復と免疫記憶におけるその重要な役割が示され、免疫システムの制御と回復プロセスに関する洞察が得られました(Feehan et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
最も生物活性が高いプロスタグランジンです。PGE2は、子宮頸管熟化と分娩を誘導し、ブラジキニン誘導性血管拡張に関与し、アデニル酸シクラーゼを調節します。シクロオキシゲナーゼ2を過剰発現した腫瘍細胞は、侵襲性、血管形成、およびアポトーシスに対する抵抗性の増加を示します。これらは、PGE2誘導性の血管新生因子発現と抗アポトーシスタンパク質サバイビンの安定化によるものと考えられます。PGE2が免疫系に及ぼす影響は様々です。in vitroにおいてT細胞の活性化を阻害することから、免疫抑制剤であることが示唆されます。しかし、in vivoにおいては、Th17サブセットの増殖、およびTヘルパー細胞Th1サブセットの分化に影響を及ぼすようにみえることから、免疫活性剤であると特徴づけられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P5640-VAR:
P5640-1MG-IR:
P5640-BULK:
2016191:
P5640-5MG:
P5640-1MG:
P5640-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
International Union of Pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, distribution, and structure of the receptors and their subtypes.
R A Coleman et al.
Pharmacological reviews, 46(2), 205-229 (1994-06-01)
José L Maravillas-Montero et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(1), 29-33 (2014-11-21)
Chemokines are chemotactic cytokines that direct the traffic of leukocytes and other cells in the body. Chemokines bind to G protein-coupled receptors expressed on target cells to initiate signaling cascades and induce chemotaxis. Although the cognate receptors of most chemokines
Yumeng Mao et al.
Cancer research, 73(13), 3877-3887 (2013-05-02)
Tumors can suppress the host immune system by employing a variety of cellular immune modulators, such as regulatory T cells, tumor-associated macrophages, and myeloid-derived suppressor cells (MDSC). In the peripheral blood of patients with advanced stage melanoma, there is an
Jean L Tan et al.
Stem cell research & therapy, 6, 8-8 (2015-01-31)
The immunomodulatory properties of human amnion epithelial cells (hAECs) have been previously described in several disease models. We previously reported on the ability of hAECs to influence macrophage phenotype and chemotaxis. In this study, we aim to elucidate the contribution
Takayuki Nakagawa
Hearing research, 276(1-2), 27-33 (2011-02-08)
Prostaglandins are one of the major groups of chemical mediators in the mammalian body. Among prostaglandins, prostaglandin E2 (PGE2) is the most abundant prostanoid in humans and involved in regulating many different fundamental biological functions. PGE2 signaling is mediated by