Merck
P7527
Sigma-Aldrich
プロスタグランジンE1
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
(11α,13E,15S)-11,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-13-エン酸, PGE1, アルプロスタジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
Beilstein:
5294062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物:
synthetic (organic)
フォーム:
powder
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
powder
濃度
≥60% (HPLC)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロスタグランジンE1は、マウス近位尿細管およびNRK-52E、ラット腎上皮細胞株の維持に使用されています。
プロスタグランジンにより調節される細胞内シグナル伝達や遺伝子調節を研究するための細胞培養アプリケーションで使用します。
生物化学的/生理学的作用
プロスタグランジンは血管拡張および血管収縮を媒介し、プロスタグランジンEシリーズは有効性の高い血管拡張薬です。、紅斑を効率的に起こすことが知られています。プロスタグランジンE1は強力な発熱因子とみなされ、脳室を通じて作用します。プロスタグランジンE1は、動脈管依存性先天性心疾患を有する新生児の心血管機能を手術まで延長するのに有用です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7527-BULK:
P7527-10MG-PW:
P7527-10MG:
P7527-1MG-PW:
P7527-PH:
P7527-VAR:
P7527PROC:
P7527-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long-term prostaglandin E1 infusion for newborns with critical congenital heart disease
Aykanat A, et al.
Pediatric Cardiology, 37(1), 131-134 (2016)
Naturally produced crystals obtained from kidney stones are less injurious to renal tubular epithelial cells than synthetic crystals
Escobar C, et al.
BJU International, 100(4), 891-897 (2007)
The Prostaglandins (2013)
Stephen A Davis et al.
Nature chemical biology, 11(7), 481-487 (2015-06-02)
Drugs that act more promiscuously provide fewer routes for the emergence of resistant mutants. This benefit, however, often comes at the cost of serious off-target and dose-limiting toxicities. The classic example is the antifungal amphotericin B (AmB), which has evaded
Signe E Cremer et al.
PloS one, 14(11), e0224891-e0224891 (2019-11-14)
Domestic dogs share the same environment as humans, and they represent a valuable animal model to study naturally-occurring human disease. Platelet proteomics holds promise for the discovery of biomarkers that capture the contribution of platelets to the pathophysiology of many