Merck
P8908
Sigma-Aldrich
プロスタグランジンE1
synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
(11α,13E,15S)-11,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-13-エン酸, PGE1, アルプロスタジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5
CAS番号:
分子量:
354.48
Beilstein:
5294062
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
有効性
0.25-100 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI Key
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロスタグランジンE1(PGE1)は血管拡張薬です。
アプリケーション
プロスタグランジンE1を細胞培養に使用すると、過酸化水素により誘導される損傷からヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を保護できます。
生物化学的/生理学的作用
プロスタグランジンE1(PGE1)は海綿組織の弛緩を促進します。動脈管の開存性の維持に寄与します。勃起不全(ED)の治療に使用されます。
物理的形状
粉末0°C保存。ストック溶液は使用単位量に小分けして凍結保存し、凍結融解の繰り返しを避けて下さい。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8908-BULK:
P8908-5MG:
P8908-10MG:
P8908-VAR:
P8908-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prostaglandin E1 for treatment of erectile dysfunction
Urciuoli R, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online), Cochrane(Database), Syst-Syst (2004)
Cardiac Physiology and Pharmacology
A Practice of Anesthesia for Infants and Children, 424-457 (2019)
Corticotrophins, corticosteroids, and prostaglandins
Side Effects of Drugs Annual, 32, 723-733 (2010)
Vasculogenic Erectile Dysfunction
Vascular Medicine: A Companion to Braunwald's Heart Disease, 341-348 (2013)
David Furman et al.
Nature medicine, 23(2), 174-184 (2017-01-17)
Low-grade, chronic inflammation has been associated with many diseases of aging, but the mechanisms responsible for producing this inflammation remain unclear. Inflammasomes can drive chronic inflammation in the context of an infectious disease or cellular stress, and they trigger the