P5069
プロスタグランジンF2α トリス塩
synthetic, suitable for cell culture
別名:
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸 トリス塩, PGF2α−トリス
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI Key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P5069-BULK:
P5069-10MG:
P5069-1MG:
P5069-5MG:
P5069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック