Merck
P0424
Sigma-Aldrich
プロスタグランジンF トリス塩
≥99%, synthetic, powder
別名:
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸 トリス塩, PGF−トリス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
475.62
Beilstein:
4087514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352401
eCl@ss:
42020658
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
white
溶解性
H2O: 1 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI Key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aqueous solutions are stable for 30 days at 2-8°C and for several months frozen at −0°C in single use aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
生物化学的/生理学的作用
分娩を誘発する黄体分解性プロスタグランジンです。肺動脈、冠動脈、および脳細動脈床に対する強力な血管収縮剤です。また、気管支などの平滑筋収縮を刺激し、喘息に関与する可能性があります。この作用には、少なくとも部分的にタキキニンの放出の介在も認められます。
分娩を誘発する黄体分解性プロスタグランジンです。肺動脈、冠動脈、および脳細動脈床に対する強力な血管収縮剤です。子宮内膜のPG Fと黄体オキシトシンとのポジティブフィードバックループにより、黄体の分解が終了します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0424-BULK:
P0424-VAR:
P0424-10MG:
P0424-5MG:
P0424-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J B Salom et al.
European journal of pharmacology, 203(1), 33-39 (1991-10-02)
We examined the effects of extracellular Ca2+ withdrawal and of Ca2+ entry blockers on goat cerebrovascular responses to prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha). We measured isometric tension in isolated middle cerebral arteries, and cerebral blood flow (CBF) in unanesthetized animals.
A R Fuchs
Journal of steroid biochemistry, 27(4-6), 1073-1080 (1987-01-01)
The oxytocin-neurophysin gene is expressed in several nontraditional sites within the endocrine system. In the ovary its expression in the corpora lutea is initiated by ovulation. Ovarian oxytocin concentrations reach maximal levels around day 11 of luteal cycle and fall
J W Barnard et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 72(6), 2469-2474 (1992-06-01)
To characterize the interactions between prostaglandin F2 alpha and prostacyclin in controlling tone in the pulmonary circulation, isolated rat lungs were ventilated, perfused with blood, and subjected to challenge by prostaglandin F2 alpha in increasing doses. The pulmonary resistance was
M Szekeres et al.
Journal of vascular research, 35(5), 332-344 (1998-10-28)
The depedence of elastic and contractile properties on the caliber of small intramural coronary arteries was investigated in the rat in vitro. Different segments of the left anterior descending coronary artery branching system were prepared for microarteriography. The segments were
W Wuttke et al.
Steroids, 63(5-6), 299-305 (1998-06-10)
During the second half of the luteal phase, the human corpus luteum becomes responsive to regular luteinizing hormone (LH) pulses. These LH pulses stimulate progesterone secretion tonically, and during this tonic stimulation, additional LH-independent progesterone pulses occur, which are particularly