由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F1α in aqueous solution.)
ethanol: 50 mg/mL
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI Key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 血小板洗浄に用いる原液の調製に。
- 血小板調製に使用する多血小板血漿のサプリメントとして。
- 血小板活性化を防ぐため。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6188-BULK:
P6188-VAR:
P6188-10MG:
P6188-5MG:
P6188-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)