Merck
T1573
Sigma-Aldrich
トロンビンレセプターアクチベーターペプチド6
>95% (HPLC)
別名:
TRAP-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H56N10O9
CAS番号:
分子量:
748.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
0.1% TFA: soluble
water: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H56N10O9/c1-18(2)13-23(30(49)40-22(11-8-12-39-34(37)38)29(48)44-26(33(52)53)16-27(36)46)42-31(50)24(14-19(3)4)43-32(51)25(41-28(47)21(35)17-45)15-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,18-19,21-26,45H,8,11-17,35H2,1-4H3,(H2,36,46)(H,40,49)(H,41,47)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,48)(H,52,53)(H4,37,38,39)/t21-,22-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
InChI Key
HAGOWCONESKMDW-FRSCJGFNSA-N
遺伝子情報
human ... F2R(2149)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Ser-Phe-Leu-Leu-Arg-Asn
詳細
トロンビン受容体アクチベーターペプチド6(TRAP-6)は、アストロサイトを低血糖に関連する細胞死から保護します。フロー条件では、TRAP-6は凝集およびコラーゲンへの付着障害を誘発します。
アプリケーション
トロンビン受容体アクチベーターペプチド6は、in vitroで血小板を活性化するために使用されています。また、海馬シグナル伝達のダウンレギュレーションおよび核Yes関連タンパク質(YAP)の増大にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トロンビンレセプタ-由来のヘキサペプチドフラグメント(アミノ酸残基42-47)。
トロンビンレセプタ-由来のヘキサペプチドフラグメント(アミノ酸残基42-47)。トロンビンレセプタ-を活性化し、血小板凝集を引き起こすことが確認されています(EC50= 0.8 μM)。
その他情報
H2O中0.1% TFAからの凍結乾燥
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1573-5MG-PW:
T1573-BULK:
T1573-VAR:
T1573-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xavier Charest-Morin et al.
Frontiers in immunology, 9, 2183-2183 (2018-10-20)
Multiple pathways have been proposed to generate bradykinin (BK)-related peptides from blood. We applied various forms of activation to fresh blood obtained from 10 healthy subjects or 10 patients with hereditary angioedema (HAE-1 or -2 only) to investigate kinin formation.
Saskia Wand et al.
Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 24(1), 179-185 (2017-03-18)
We aimed to identify the prevalence of acetylsalicylic acid (ASA) nonresponse in patients after coronary artery bypass graft (CABG) surgery and the possible consequences for the rate of major cardiovascular events. This prospective, observational, bicentric cohort study was conducted in
Kristoffer Navred et al.
PloS one, 14(1), e0211130-e0211130 (2019-01-24)
Flow cytometric platelet activation has emerged as an alternative diagnostic test for inherited platelet disorders. It is, however, labor intensive and few studies have directly compared the performance of flow cytometric platelet activation (PACT) to light transmission aggregometry (LTA). The
Hematology: Basic Principles and Practice E-Book: Basic Principles and Practice (2017)
Aspirin inhibits platelets from reprogramming breast tumor cells and promoting metastasis
Johnson KE, et al.
Blood advances, 3(2), 198-211 (2019)