Merck
T6884
Sigma-Aldrich
トロンビン ヒト血漿由来
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
別名:
第 IIa因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human plasma
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
分子量
37.4 kDa
不純物
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... F2(2147)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トロンビンは、止血における最終的な凝固プロテアーゼであり、凝固効果および抗凝固効果の両方を促進します。
トロンビンは、肝臓で不活性なプロトロンビンタンパク質が切断されて生成します。トロンビンは、10個のγ-カルボキシル化グルタミン酸を含むGalドメイン、2つのクリングルドメイン、およびトリプシン様セリンプロテアーゼドメインという4つのドメインから構成される糖タンパク質です。プロトロンビン遺伝子は、ヒト染色体11p11.2にマッピングされています。
アプリケーション
トロンビンは、アフィニティータグを除去するために、アクセス可能なトロンビン認識部位を含む組換え融合タンパク質の部位特異的切断で使用されます。
ヒト血漿由来トロンビンは、以下の用途で使用されています:
  • フィブリンゲルを調製しヒト骨髄間質細胞(hBMSC)の形態を評価するため
  • 血小板を活性化するため
  • 単層内皮細胞(EC)の完全性を評価するため
生物化学的/生理学的作用
トロンビンの主な機能は、フィブリノーゲンをフィブリンに切断して安定な血餅形成を助けることです。プロトロンビン遺伝子の多様な変異がプロトロンビン欠乏の原因となっており、それによりプロトロンビン異常症および低プロトロンビン血症のような凝固障害に至ります。トロンビンの高値は、ドーパミン作動性ニューロンに神経毒性をもたらし、パーキンソン病の進行の原因となります。多発性硬化症では、トロンビン値の変化は凝固経路を変調させます。冠動脈疾患(CAD)患者ではトロンビン値の上昇がみられます。脳神経原線維変化におけるトロンビンの蓄積は、tauタンパク質の凝集およびアルツハイマー病の病態生理学に関与するとも考えられています。
トロンビンは、アフィニティータグの除去のためのアクセス可能なトロンビン認識部位を含む、リコンビナント融合タンパク質の部位特異的切断に使用されます。トロンビンは、腸内バリアー機能におけるタンパク質 C 経路を調べる研究に使用されています。
Arg-Glyを選択的に切断するセリンプロテア-ゼは、フィブリノ-ゲン内に結合し、フィブリンおよびfibrinopeptide A、Bを形成します。
単位の定義
活性は、NIHのThrombin Reference Standardとの直接比較によって得られるNIH unitで表しています。
物理的形状
pH 6.5の生理食塩水クエン酸ナトリウムバッファ-の凍結乾燥品
アナリシスノート
NIHのアッセイでは、Biggs法の変法に基づいて、トロンビンサンプル(1%緩衝アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。凝固時間が15~25秒の範囲のものだけを用いてトロンビン濃度を決定します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「 thrombin」をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されています(公衆衛生法L1211-1条パラグラフ2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法L1245-5-1条のIIのとおり、フランス研究技術省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認していることになります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T6884-250UN-PW:
T6884-BULK:
T6884-100UN-PW:
T6884-PH:
T6884-VAR:
T6884-5KU:
T6884-1KU-PW:
T6884-250UN:
T6884-5KU-PW:
T6884-1KU:
T6884PROC:
T6884-100UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thrombin generation correlates with disease duration in multiple sclerosis (MS): Novel insights into the MS-associated prothrombotic state
Parsons MEM, et al.
Multiple Sclerosis Journal, 3(4) (2017)
Effect of the scaffold microenvironment on cell polarizability and capacitance determined by probabilistic computations
Betancourt BA, et al.
Bio-medical materials and engineering, 13(2), 025012-025012 (2018)
Howard Kim et al.
PloS one, 6(6), e21744-e21744 (2011-07-09)
Neural stem/progenitor cells (NSPCs) have great potential as a cell replacement therapy for spinal cord injury. However, poor control over transplant cell differentiation and survival remain major obstacles. In this study, we asked whether dibutyryl cyclic-AMP (dbcAMP), which was shown
Platelet subpopulations remain despite strong dual agonist stimulation and can be characterised using a novel six-colour flow cytometry protocol
Sodergren ALand Ramstrom S
Scientific reports, 8(1), 1441-1441 (2018)
Thrombin a-chain: activation remnant or allosteric effector?
Carter ISR, et al.
Thrombosis, 2010 (2010)
資料
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.