詳細
トロンビンは、止血における最終的な凝固プロテアーゼであり、凝固促進効果および抗凝固効果の両方を促進します。
アプリケーション
トロンビンは、アフィニティータグを除去するために、アクセス可能なトロンビン認識部位を含む組換え融合タンパク質の部位特異的切断で使用されます。トロンビンは、異なる段階の肝疾患において、硬化症の患者を対象として、トロンビン生成に対するin vitroでの低分子量ヘパリンの効果を評価する試験において使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
Arg-Glyを選択的に切断するセリンプロテア-ゼは、フィブリノ-ゲン内に結合し、フィブリンおよびfibrinopeptide A、Bを形成します。
単位の定義
活性は、NIHのThrombin Reference Standardとの直接比較によって得られるNIH unitで表しています。
物理的形状
0.15 M NaClおよび0.1% PEG-8000を含有する、pH 6.5の0.02 M Bis/Trisバッファ-からの凍結乾燥品
アナリシスノート
NIHのアッセイでは、Biggs法の変法に基づいて、トロンビンサンプル(1%緩衝アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。凝固時間が15~25秒の範囲のものだけを用いてトロンビン濃度を決定します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「 thrombin」をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されています(公衆衛生法L1211-1条パラグラフ2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法L1245-5-1条のIIのとおり、フランス研究技術省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認していることになります。
インヒビター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T1063-BULK:
T1063-250UN:
T1063-1KU:
T1063-VAR:
T1063-250UN-PW:
T1063-1KU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Otilia Obreja et al.
Experimental dermatology, 15(1), 58-65 (2005-12-21)
Activation of protease-activated receptors (PAR) can induce vasodilation (VD) and increase of vascular permeability either directly by stimulating endothelial cells or indirectly via activation of nociceptors and subsequent release of neuropeptides (neurogenic inflammation). We aimed to estimate the relative contribution
Zhong Feng Gao et al.
Nature protocols, 15(2), 316-337 (2020-01-10)
Current visual biosensing methods, including colorimetric-based, fluorescence-based and chemiluminescence-based methods, are inappropriate for the hundreds of millions of people affected by color blindness and color weakness. Compared with these available methods, a droplet motion-based strategy might be a promising protocol
D David et al.
British journal of haematology, 113(3), 604-615 (2001-05-31)
In haemophilia A, the functional defect at the molecular level of most factor VIII (FVIII) missense mutations remains unknown. Site-directed mutagenesis of B domain-deleted FVIII cDNA (FVIIISQ) was used to introduce two mutations associated with severe cross-reacting material (CRM)-negative (FVIII-C329S)
Sooyeon Kim et al.
RSC advances, 8(37), 20822-20828 (2018-06-06)
We propose a new sensor design that maximizes fluorescence contrast, inspired by whispering-gallery mode lasing (WGM). Aptamer-modified glass microspheres (cf. 1-38 μm) and thrombin are used as a model sensory cavity and target protein, respectively. Two types of microsphere are
M Senzolo et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 10(9), 1823-1829 (2012-06-21)
Cirrhotic patients may present thrombotic complications that warrant anticoagulant therapy. However, the efficacy of low-molecular-weight heparin (LMWH) in this clinical setting is still unclear. To evaluate the in vitro effect of LMWH on thrombin generation (TG) in cirrhotic patients at
資料
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.