Merck
D8174
Sigma-Aldrich
9,11-ジデオキシ-11α,9α-エポキシメタノプロスタグランジンF
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
別名:
U-46619, U46619
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34O4
CAS番号:
分子量:
350.49
Beilstein:
4267334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
9,11-ジデオキシ-11α,9α-エポキシメタノプロスタグランジンF, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
形状
solution
品質水準
濃度
10 mg/mL in methyl acetate
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
InChI Key
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
9,11-ジデオキシ-11α,9α-エポキシメタノプロスタグランジンF2α は、エンドペルオキシド/トロンボキサンアナログです。
アプリケーション
9,11-ジデオキシ-11α,9α-エポキシメタノプロスタグランジンF2α は、次の用途で使用されています:
  • ミオシン軽鎖9(Myl9)遺伝子を欠損しているマウスにおける大動脈平滑筋細胞(SM)収縮の誘発
  • マウス大動脈を用いる血管反応性実験の一環としての収縮の誘発
  • マウス動脈血管生存率に対するジチオスレイトール(DTT)の効果を調べるためのトロンポキサン/プロスタグランジンアゴニストとして
生物化学的/生理学的作用
9,11-ジデオキシ-11α,9α-エポキシメタノプロスタグランジンF2α は、トロンボキサンA2アゴニストです。血小板の形状変化、凝集、分泌、ホスホイノシチド加水分解、タンパク質リン酸化を誘発させる in vitro実験で有用です。また、細胞質Ca++ レベルをわずかに上昇させて、環状アデノシン一リン酸(cAMP)形成に影響を及ぼします。内皮への白血球の接着を媒介する血管細胞接着分子-1(VCAM-1)の強力な刺激剤です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)Prostanoid Receptors(プロスタノイド受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D8174-5MG:4548173911526
D8174-1MG-PW:
D8174-5MG-PW:
D8174-1MG:4548173911519
D8174-10MG:4548173911502
D8174-10MG-PW:
D8174-VAR:
D8174-5MG-LBL:
D8174-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Nakladal et al.
Scientific reports, 9(1), 13-13 (2019-01-11)
SUL-compounds are protectants from cold-induced ischemia and mitochondrial dysfunction. We discovered that adding SUL-121 to renal grafts during warm machine reperfusion elicits a rapid improvement in perfusion parameters. Therefore, we investigate the molecular mechanisms of action in porcine intrarenal arteries
Marta Brambilla et al.
Platelets, 29(4), 406-414 (2017-06-24)
Tissue factor (TF), the key activator of the blood coagulation cascade and of thrombus formation, is also expressed by circulating human platelets. Despite the documented in-depth characterization of platelet TF carried out in the past 15 years, some authors still
Jean Bismuth et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 15(9), BR270-BR274 (2009-09-02)
Lactosylceramide (LacCer) is a member of the glycosphingolipid family, which has been implicated in the atherogenic process. The goal of this study was to determine the effects and molecular mechanisms of LacCer on endothelial functions in porcine coronary arteries and
Yu-Xiang Fei et al.
Journal of ethnopharmacology, 207, 57-66 (2017-06-25)
Danshen is a crude herbal drug isolated from dried roots of Salvia miltiorrhiza Bunge. This plant is widely used in oriental medicine for the treatment of cardiovascular and cerebrovascular diseases. The supercritical CO The present study was designed to observe
Kunju Sathishkumar et al.
Journal of vascular research, 47(5), 384-398 (2010-01-30)
We investigated the potential role of Raf-1 kinase in mesenteric arterial contraction. Inhibitors of Raf-1 kinase, GW5074, L779450 and ZM 336372 reversed phenylephrine (PE)-induced mesenteric vascular contraction. Studies in vivo in rats showed that GW5074 inhibited PE-induced increase in mean
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research