Merck
A2522
Sigma-Aldrich
アクチン ウサギ筋肉由来
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
Alpha-actin 1, G-Actin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rabbit
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
43 kDa
組成
Protein, ≥80% biuret
テクニック
immunoblotting: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... LOC(100342017)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクチンは、多くの細胞に含まれる豊富なタンパク質で、総タンパク質の10%以上を占めます。真核細胞の大半に、アクチンタンパク質が含まれます。アクチンには、外側ドメインと内側ドメインという2つの重要なドメインがあります。
アプリケーション
ウサギ筋由来のアクチンは、次の用途で使用されています。
  • ウサギ筋乳酸デヒドロゲナーゼをアスコルビン酸による阻害から保護する作用を研究するため。
  • SDSゲルおよび免疫ブロッティングで標準物質として。
  • タンパク質ピンアレイアッセイに。
生物化学的/生理学的作用
アクチンは、タンパク質間相互作用において重要な役割を果たします。アクチンは細胞運動、細胞形状維持および極性に関与し、転写を調節します。
物理的形状
凍結乾燥品(Tris, ATP, CaCl2含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2522-1MG-PW:
A2522-VAR:
A2522-PH:
A2522-BULK:
A2522PROC:
A2522-1MG:
A2522-5MG:
A2522-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A Henderson et al.
Endocrine, 33(3), 285-293 (2008-11-21)
To further understand the role of ovarian hormones in the function of the serotonin neural system, we investigated the effects of estradiol (E), progesterone (P), and raloxifene on 5HT 1A and 2C receptor protein expression in the dorsal raphe region
Pooneh Vaziri et al.
Genetics, 216(1), 177-190 (2020-08-06)
Myosin is an essential motor protein, which in muscle is comprised of two molecules each of myosin heavy-chain (MHC), the essential or alkali myosin light-chain 1 (MLC1), and the regulatory myosin light-chain 2 (MLC2). It has been shown previously that MLC2
Jarrod A Call et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 105(3), 923-932 (2008-06-28)
Duchenne muscular dystrophy is characterized by the absence of dystrophin from muscle cells. Dystrophic muscle cells are susceptible to oxidative stress. We tested the hypothesis that 3 wk of endurance exercise starting at age 21 days in young male mdx
Robert Root-Bernstein et al.
Autoimmunity, 42(1), 1-16 (2008-07-09)
A variety of clinical, epidemiological, and experimental data suggest that rheumatic heart disease and autoimmune myocarditis are not only similar in their pathogenesis, but may often be due to combined infections with coxsackie virus (CX) and streptococcus A bacteria (SA).
Desmin cytoskeletal modifications after a bout of eccentric exercise in the rat
Barash IA, et al.
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 91-98 (2002)
資料
Actin isoforms are muscle tissue markers; six isoforms expressed, four for muscle differentiation, two ubiquitous.