由来生物
rabbit muscle
品質水準
形状
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
electrophoresis: suitable
UniProtアクセッション番号
その他の活性
ATPase Activity ≤0.01 units/mg protein
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rabbit ... PBV1SPCR2(100009284)
詳細
アプリケーション
- in SDS analysis of myosin heavy chain (MHC) composition and content
- for microinjection into the outflow of heart (blood serum) and the cephalic cavities (embryonic cerebrospinal fluid) of chick embryo
- as a muscle protein, to study the role of ascorbate as a facilitator of glycogen storage in muscles
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
M7659-1MG:
M7659-BULK:
M7659-5MG:
M7659-VAR:
M7659-VAR-N:
M7659-BULK-N:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere
ミオシンは、ATP依存性モータータンパク質ファミリーに属するタンパク質です。ミオシンIIは、真核生物における筋組織の主要なタンパク質であり、サルコメアのアクチンマイクロフィラメント上を「滑る」ことにより筋を収縮させます