Merck
M1891
Sigma-Aldrich
ミエリン塩基性タンパク質 ウシ
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for activity assay
別名:
MBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
18.4 kDa
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... MBP(618684)
詳細
研究分野:細胞シグナリング
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、メチル-アルギニンを持つ170のアミノ酸で構成される単鎖ポリペプチドで、表在性膜タンパク質です。このミエリン鞘の重要な構造成分は、ミエリンにおいて2番目に多く存在するタンパク質で、総ミエリンタンパク質の約30%を占めています。
アプリケーション
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)(ウシ)は、次の用途で使用されています:
  • In vitroメチル化反応
  • Cds1(S期特異的チェックポイント・エフェクター・キナーゼ)活性を測定するためのin vitro免疫沈降-キナーゼアッセイの基質として
  • ホスファターゼアッセイにおける基質として使用されるリン酸化MBPの調製
キナ-ゼの基質として使用します。
生物化学的/生理学的作用
ミエリン塩基性タンパク質遺伝子の変異は、髄鞘形成異常を引き起こします。実験的アレルギー性脳脊髄炎の誘発に使用されます。
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、ミエリン鞘の形成に重要な役割を果たし、さまざまな神経障害と関連しています。MBPは、自己免疫疾患の実験的アレルギー性脳脊髄炎(EAE)で抗原性標的として機能します。MBPは、細胞骨格交替と膜伸長に不可欠な役割を果たします。さらに、Fyn介在性シグナル伝達経路、ホスホイノシチドの隔離、カルシウム恒常性の制御にも関与しています。MBPは、マイトジェン活性化タンパク質(MAP)キナーゼのin vitro基質として機能し、酵素の精製や機能研究に役立ちます。MBPは、潜在的神経受容体として機能します。in vitroではリンパ球の増殖を刺激できます。MBPは、マイトジェン活性化タンパク質(MAP)キナーゼ活性化経路において基質として重要な役割を果たしています。リンパ球の刺激に基づいて、MBPは、がんの検出に使用できます。複数の免疫研究で使用されます。MBPは、ミエリン内部の脂質:タンパク質組織化の保存にも寄与しています。
品質
尿素-グリシンバッファ-塩が微量に含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1891-BULK:
M1891-5MG:
M1891-VAR:
M1891-25MG:
M1891-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michal Jasinski et al.
Plant physiology, 147(2), 719-731 (2008-04-09)
The analysis of gene expression in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) using cDNA microarrays and reverse transcription-polymerase chain reaction showed that AtOSA1 (A. thaliana oxidative stress-related Abc1-like protein) transcript levels are influenced by Cd2+ treatment. The comparison of protein sequences revealed that
Vebjørn Martinsen et al.
Amino acids, 54(1), 99-109 (2021-12-11)
Myelin basic protein (MBP) is an abundant protein in central nervous system (CNS) myelin. MBP has long been studied as a factor in the pathogenesis of the autoimmune neurodegenerative disease multiple sclerosis (MS). MS is characterized by CNS inflammation, demyelination
Functional characterization of a mitochondrial Ser/Thr protein phosphatase in cell death regulation.
Lu G
Methods in Enzymology, 457, 255-273 (2009)
The lateral membrane organization and dynamics of myelin proteins PLP and MBP are dictated by distinct galactolipids and the extracellular matrix
Ozgen H, et al.
PLoS ONE (2014)
Hsl7 is a substrate-specific type II protein arginine methyltransferase in yeast.
Sayegh J and Clarke SG
Biochemical and Biophysical Research Communications, 372(4), 811-815 (2008)