安全性情報
MAB381
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2
別名:
MBP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗ミエリン塩基性タンパク質抗体、a.a.119-131、クローン2, culture supernatant, clone 2, Chemicon®
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2, monoclonal
化学種の反応性
bovine, sheep, human, rat, rabbit, guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
特異性
ヒト、ウシ、ウサギ、モルモット、ラット、ヒツジ由来のMBPと反応します。エピトープは残基119-131の領域に位置していると考えられています。
免疫原
ウシミエリン塩基性タンパク質。
エピトープ:a.a.119-131
アプリケーション
免疫組織染色 - 凍結切片
ELISA
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗ミエリン塩基性タンパク質抗体、a.a.119-131、クローン2は、ELISA、IHで使用するためのミエリン塩基性タンパク質に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経細胞・グリアマーカー
神経化学・ニューロトロフィン
物理的形状
組織培養上清。 5~10%ウシ胎児血清および0.09%アジ化ナトリウムを含む0.2M Tris/HCl、pH 7.4中の液体
保管および安定性
未希釈アリコートで-20°Cで最長12か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
重要な注釈:輸送中、時折、少量の製品が製品バイアルのシールに入り込むことがあります。 容量200 μL以下の製品については、バイアルを固い台上に軽く叩きつけるか卓上遠心器で軽く遠心して、容器のキャップに付いている液体を除去することを推奨します。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
MAB381:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jens Kuhle et al.
The New England journal of medicine, 356(4), 371-378 (2007-01-26)
Patients with a single episode of neurologic dysfunction and brain magnetic resonance imaging (MRI) scans suggestive of multiple sclerosis are at high risk for clinically definite multiple sclerosis, but the outcome for individual patients is unpredictable. An increased risk of
Central Nervous System and Peripheral Expression of CCL19, CCL21 and Their Receptor CCR7 in Experimental Model of Multiple Sclerosis.
Bielecki, B; Jatczak-Pawlik, I; Wolinski, P; Bednarek, A; Glabinski, A
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis null
Raquel Pascual-Antón et al.
Brain structure & function, 226(8), 2603-2616 (2021-08-08)
Ketamine has rapid and robust antidepressant effects. However, unwanted psychotomimetic effects limit its widespread use. Hence, several studies examined whether GluN2B-subunit selective NMDA antagonists would exhibit a better therapeutic profile. Although preclinical work has revealed some of the mechanisms of
Kelly Q Zhou et al.
Pediatric research, 88(1), 48-56 (2019-06-25)
Therapeutic hypothermia is partially protective for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE). Damage to the white matter tracts is highly associated with adverse outcomes after HIE, but the effectiveness and optimal duration of hypothermia to attenuate axonal injury are unclear. Near-term fetal
Guido Wassink et al.
Brain communications, 3(3), fcab172-fcab172 (2021-08-20)
Therapeutic hypothermia for hypoxic-ischaemic encephalopathy provides partial white matter protection. Recombinant erythropoietin reduces demyelination after hypoxia-ischaemia, but it is unclear whether adjunct erythropoietin treatment can further improve outcomes after therapeutic hypothermia. Term-equivalent fetal sheep received sham-ischaemia (n = 9) or cerebral ischaemia