Merck
S7629
Sigma-Aldrich
スターチアズール
solid
別名:
デンプン‐レマゾールブリリアントブルーR, RBB-デンプン, スターチアズール, レマゾールブリリアントブルーR色素付加デンプン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
スターチアズール, Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
品質水準
形状
solid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スターチアズールは、in vitroでのα-アミラーゼ阻害アッセイにおけるアミラーゼ活性を測定するための基質として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
スターチアズールは、α-アミラーゼ活性測定用の基質として働きます。
基質
α-アミラ-ゼの呈色定量用基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7629-25G:
S7629-100G:
S7629-VAR:
S7629-5G:
S7629-1G:
S7629-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C C Swart et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 145(1), 114-122 (2006-07-18)
The giant waterbugs are predators that utilize extra-oral digestion and are known to capture a wide variety of prey. Herein we describe the differences in salivary enzyme composition between large and small species of giant waterbug (Lethocerus uhleri, Lethocerinae and
Antioxidant and antidiabetic properties of Chinese and Indian bitter melons (Momordica charantia L.)
Wang Li, et al.
Food Bioscience, 29, 73-80 (2019)
Physiochemical properties of encapsulated bitter melon juice using spray drying
Wang L, et al.
Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre (2021)
Griselda Ma Chávez-Camarillo et al.
PloS one, 17(3), e0264734-e0264734 (2022-03-02)
The kinetics of growth and α-amylase production of a novel Candida wangnamkhiaoensis yeast strain were studied in single-stage steady-state continuous cultures. This was performed in a split-cylinder internal-loop airlift bioreactor, using a variety of carbon sources as fermentation substrates. Results
Gábor Lehoczki et al.
Carbohydrate polymers, 183, 263-266 (2018-01-22)
Despite being widely used, there is no standard protocol for α-amylase activity measurement with starch azure substrate. Boiling pre-treatment of starch azure suspension increased the reaction rate of hydrolysis catalysed by human salivary α-amylase (HSA) or porcine pancreatic α-amylase (PPA)