安全性情報
K8500
Sigma-Aldrich
ケラチンアズール
Solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
製品名
ケラチンアズール, suitable for use as a protease substrate
品質水準
フォーム
solid
blue to very dark blue
適合性
suitable for protease substrate
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケラチンアズールは、(α)ケラチンで構成される青く染色された羊毛です。
アプリケーション
ケラチンアズールは、一般に(β)ケラチンの分解をモニタリングするために用いられます。ケラチナーゼ分解を評価するためのケラチン利用アッセイにおける基質として用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K8500-BULK:
K8500-VAR:
K8500-1G:
K8500-5G:
K8500-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production, characterization and application of keratinase from Streptomyces gulbargensis.
Syed DG
Bioresource Technology, 100, 1868-1868 (2009)
Methods to Determine Enzymatic Activity (2013)
Karina Paula Preczeski et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 71-71 (2020-03-03)
Technological processes mediated by microorganisms and enzymes are promising alternatives for treatment of recalcitrant residues. Keratinases hydrolyze keratin, the primary component of some wastes generated in many industrial activities. The present study was designed to evaluate strategies for obtaining keratinases
Keratinolytic activity of Streptomyces strain BA7, a new isolate from Turkey.
Korkmaz H
Annals of Microbiology, 53, 85-85 (2003)