由来生物
human epidermis
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
urea solution
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... KRT1(3848)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケラチンは、上皮の特徴的な中間フィラメントタンパク質です。ヒトのケラチンは、I型とII型に分類されます。約54個の遺伝子がケラチンタンパク質をコードしています。ケラチン1(KRT1)遺伝子は、ヒト染色体12q13.13に位置します。ケラチンは毛髪、皮膚および爪の主成分です。
アプリケーション
ヒト上皮由来のケラチンは、以下の用途に使用されています:
- 選択係数を測定するための抗体固定化チップにおける分析物および交差反応物質として
- in vitroタンパク質分解アッセイにおける細胞外マトリックス(ECM)タンパク質の標準物質として
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)における標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ケラチンは、上皮細胞および上皮組織の機械的な安定性および完全性にとって重要です。ケラチン類の一部には調節機能があり、ストレスからの保護、創傷治癒、アポトーシスなどの細胞内シグナル伝達経路に関与します。この多様な細胞骨格足場タンパク質グループは中間径フィラメントネットワークを形成し、ケラチノサイトの構造支持体となり皮膚の完全性を維持します。通常、ケラチン遺伝子の発現は、重層扁平上皮内の上皮細胞の分化により制御されます。
物理的形状
8 M尿素、50 mM Tris、0.1 M β-メルカプトエタノールおよび0.1%アジ化ナトリウム溶液(pH8.4)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
K0253-BULK-N:
K0253-BULK:
K0253-5MG:4548173289205
K0253-1MG:4548173289199
K0253-10MG:4548173289755
K0253-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anticancer research, 33(6), 2415-2424 (2013-06-12)
The hedgehog signaling pathway (HH) is involved in tumorigenesis in a variety of human malignancies. In head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC), Hh overexpression was associated with poor prognosis. Therefore, we analyzed the effect of Hh signaling blockade with
Anticancer research, 33(6), 2673-2677 (2013-06-12)
The adenomatoid odontogenic tumor (AOT) is an uncommon tumor of odontogenic origin, composed of odontogenic epithelium and characterized by slow but progressive growth. We report a rare case of AOT in an 18-year-old, who presented with a palpable bony-hard swelling
Journal of biomedical optics, 14(1), 014008-014008 (2009-03-05)
Atopic dermatitis (AD) is characterized by hyperkeratosis of epidermis and fibrosis within dermis in chronic skin lesions. Thus far, the histology of skin lesions has been evaluated only by examination of excised specimens. A noninvasive in vivo tool is essential
The Journal of cell biology, 143(7), 2023-2032 (1998-12-29)
Simple epithelia express keratins 8 (K8) and 18 (K18) as their major intermediate filament (IF) proteins. One important physiologic function of K8/18 is to protect hepatocytes from drug-induced liver injury. Although the mechanism of this protection is unknown, marked K8/18
Next-generation sequencing detection and characterization of a heterozygous novel splice junction mutation in the 2B domain of KRT1 in a family with diffuse palmoplantar keratoderma
Experimental Dermatology, 24(2), 152-155 (2015)