由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
含みます
≥15 mM sodium azide as preservative
保管条件
protect from light
テクニック
direct immunofluorescence: 1:160
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4クラスがあります。そのうち、最も多く存在する抗体はIgG1です。
IgG抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞より分泌され、血液や細胞外液に認められます。
特異性
全てのウサギIgに結合します。
免疫原
精製されたウサギIgG
アプリケーション
ヤギで産生された抗ウサギIgG(全分子)-FITC抗体は、免疫組織化学的検査および間接的免疫蛍光法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、細菌、真菌およびウイルスが引き起こす感染から防御します。母親のIgGは胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。IgG1欠乏は、低ガンマグロブリン血症の原因となります。IgG2が欠乏すると、細菌感染に対する感受性が増大します。IgG3はエフェクター機能を媒介します。IgG4は無症候性感染症と関連しています。IgG抗体は治療に使える可能性がきわめて大きく、そのFc領域は治療用抗体の開発に関わっています。
その他情報
ヒトIgG吸収済み抗体です。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを保存剤として含有する、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)として提供されます。
調製ノート
ヒトサンプルによるバックグラウンド低減のため吸収済みです。
免責事項
当社のカタログまたは製品に付属する他社の説明書に特に明記されない限り、当社の製品は研究での使用のみを目的としており、他の目的(無許可の商業的利用、in vitroでの診断的使用、ex vivo又はin vivoでの治療的使用、あるいはヒト又は動物へのあらゆる消費又は適用が含まれますが、これに限定されません)に使用するものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F9887-.5ML:
F9887-BULK:
F9887-2ML:
F9887-VAR:
F9887-1ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reproduction (Cambridge, England), 149(2), 203-212 (2014-11-12)
Upstream stimulating factor 1 (USF1) is a basic helix-loop-helix transcription factor that specifically binds to E-box DNA motifs, known cis-elements of key oocyte expressed genes essential for oocyte and early embryonic development. However, the functional and regulatory role of USF1
Opposite regulation of tenascin-C and tenascin-X in MeLiM swine heritable cutaneous malignant melanoma
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1524(2-3), 196-202 (2000)
Co-localization of inducible nitric oxide synthase and phosphorylated Akt in the lesional skins of patients with melasma
The Journal of dermatology, 36(1), 10-16 (2009)
PloS one, 9(3), e93405-e93405 (2014-03-29)
The present study was conducted to clarify whether treatment with L-serine can improve the brain repair and neurorestoration of rats after permanent middle cerebral artery occlusion (pMCAO). After pMCAO, the neurological functions, brain lesion volume, and cortical injury were determined.
PloS one, 7(11), e48470-e48470 (2012-11-13)
The molecular layer of the dentate gyrus appears as the main entrance gate for information into the hippocampus, i.e., where the perforant path axons from the entorhinal cortex synapse onto the spines and dendrites of granule cells. A few dispersed