Merck
T6778
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)–TRITC ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
TRITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
含みます
≥15 mM sodium azide as preservative
保管条件
protect from light
テクニック
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgGは、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4の4種のアイソタイプで構成されています。IgGは、2つの同一の50 kDa γ重鎖(H)と2つの同一の25 kDa κまたはλ軽鎖(L)からなる4つのポリペプチド鎖で構成されています。これらの鎖は鎖間ジスルフィド結合で連結されています。
すべてのウサギIgに結合します。
アプリケーション
TRITCをウサギIgG(全分子)抗体に結合させることで、免疫蛍光法での使用が可能になります。
ヤギで産生された抗ウサギIgG(全分子)−TRITC標識抗体は、免疫蛍光法で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgGは補体系の古典的経路を活性化します。ウイルス粒子および毒素を中和します。IgGは、抗体依存性の細胞媒介性細胞傷害(ADCC)および食作用において重要な役割を果たします。アレルギーに関連している可能性があります。IgGは経胎盤輸送を媒介し、二次免疫応答に関与します。IgGの血清半減期は最長です。
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。
その他情報
ヒトIgG吸収済み抗体です。
物理的形状
0.01 M PBS溶液 (pH 7.4)
調製ノート
ヒトサンプルによるバックグラウンド低減のため吸収済みです。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T6778-1ML:
T6778-VAR:
T6778-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamin J Johnson et al.
Biology of reproduction, 66(4), 992-1000 (2002-03-22)
In the seminiferous epithelium, morphologically diverse junctions mediate inter-Sertoli and Sertoli-germ cell adhesive contact and likely transmit signals between contacting cells. Defining the molecular composition of testicular cell-cell junctions is an important step in determining their function. Proteins belonging to
Jesús Pintor et al.
Purinergic signalling, 1(1), 83-90 (2008-04-12)
Nucleotides present an important role in ocular physiology which has been demonstrated by recent works that indicate their involvement in many ocular processes. P2Y are important among P2 receptors since they can control tear production, corneal wound healing, aqueous humour
5-HT1B and 5-HT1D receptors in the human trigeminal ganglion: co-localization with calcitonin gene-related peptide, substance P and nitric oxide synthase
Hou M, et al.
Brain Research, 909(1-2), 112-120 (2001)
Seunghyun Lee et al.
Scientific reports, 7(1), 14203-14203 (2017-10-29)
We investigated serial changes of the Kupffer cell (KC) function and hepatic oxygen saturation (sO
Tao Tao et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 35(6), 668-680 (2006-07-01)
Antiinflammatory effects of glucocorticoids are critical to treatment of airway inflammation in such common disorders as asthma. There is considerable variation in responsiveness to glucocorticoid, and prolonged exposure can result in glucocorticoid resistance. We cloned LGL2, a glucocorticoid-inducible gene in