由来生物
goat
品質水準
結合体
Atto 633 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
50% glycerol as stabilizer
化学種の反応性
rabbit
濃度
1 mg/mL IgG
テクニック
immunohistochemistry: 1:200
蛍光検出
λex 636 nm; λem 650 nm in PBS
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41176-BULK-F:
41176-VAR-F:
41176-1ML-F:
試験成績書(COA)
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.