Merck
40839
Sigma-Aldrich
抗-ウサギ-IgG - Atto 647N ヤギ宿主抗体
1 mg/mL IgG
別名:
Atto 647N-抗-ウサギ-IgG ヤギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
Atto 647N conjugate
品質水準
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
含みます
50% glycerol as stabilizer
化学種の反応性
rabbit
濃度
1 mg/mL IgG
テクニック
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
蛍光検出
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
適合性
in accordance for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
IgGはさまざまな免疫応答を調節する糖タンパク質の抗体です。標的タンパク質に対するウサギIgGは、さまざまな研究用途で一次抗体としてしばしば使用されます。そのため、検出用基質で標識した抗ウサギIgG二次抗体は、標的タンパク質を解析する有用なツールとなります。ヤギ抗ウサギIgGはウサギIgGと会合することが知られています。
免疫原
ウサギIgG
アプリケーション
Atto蛍光標識は、単一分子の検出など高感度アプリケーション向けに設計されています。 Atto標識は、cis-trans-異性化を示さない硬い構造を有します。 そのため、これらの標識は、結合時のスペクトルシフトを最小限に抑えて、比類ない強度を示します。Atto 647Nヤギ抗ウサギIgGは、2%ホルムアルデヒドで固定した細胞において、濃度5 μg/mlでの免疫蛍光のための二次抗体として使用されました。
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫蛍光(1論文)
物理的形状
Atto 647ヤギ抗ウサギIgG(全分子)は、保存剤として5 mMアジ化ナトリウムを含む0.1 Mりん酸ナトリウム、0.1 M NaCl(pH 7.5)中に1 mg/mL溶液として1 mLの単位サイズで提供されます。
アナリシスノート
非結合色素は全蛍光の5%以下です。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40839-BULK-F:
40839-50UL-F:
40839-1ML-F:
40839-VAR-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masfique Mehedi et al.
Bio-protocol, 7(17) (2017-10-24)
Human respiratory syncytial virus (RSV) infection in human lung epithelial A549 cells induces filopodia, cellular protrusions consisting of F-actin, that extend to neighboring uninfected cells (Mehedi et al., 2016). High-resolution imaging via stimulated emission depletion (STED) microscopy revealed filamentous RSV
Paul-Christian Burda et al.
Scientific reports, 7(1), 9740-9740 (2017-08-31)
During asexual replication within the Anopheles mosquito and their vertebrate host, Plasmodium parasites depend on the generation of a massive amount of new plasma membrane to produce thousands of daughter parasites. How the parasite plasma membrane (PPM) is formed has
Philippe F Y Vincent et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(33), 10853-10869 (2014-08-15)
The hair cell ribbon synapses of the mammalian auditory and vestibular systems differ greatly in their anatomical organization and firing properties. Notably, vestibular Type I hair cells (VHC-I) are surrounded by a single calyx-type afferent terminal that receives input from
Janin Lautenschläger et al.
Nature communications, 9(1), 712-712 (2018-02-21)
Alpha-synuclein is known to bind to small unilamellar vesicles (SUVs) via its N terminus, which forms an amphipathic alpha-helix upon membrane interaction. Here we show that calcium binds to the C terminus of alpha-synuclein, therewith increasing its lipid-binding capacity. Using
Yoori Kim et al.
Nucleic acids research, 47(4), 1823-1835 (2018-12-13)
Intrinsically disordered regions (IDRs) are present in at least 30% of the eukaryotic proteome and are enriched in chromatin-associated proteins. Using a combination of genetics, biochemistry and single-molecule biophysics, we characterize how IDRs regulate the functions of the yeast MutLα
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.